Learn More
Gibco™ McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919911
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15410604
Marke: Gibco™ 16600082
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Unterstützt die Vermehrung vieler Arten von Primärzellen, etablierten Zelllinien und Explanten aus Biopsiegewebe
McCoy's 5A-Medium (modifiziert) unterstützt das Wachstum von primären Säugerzellen aus normalem Knochenmark, Haut, Milz, Niere, Lunge, Ratten-Embryonen und anderem Gewebe. Dieses McCoy's 5A-Medium wird wie folgt modifiziert: Mit hohem Glukosegehalt, L-Glutamin, Bactopepton, Phenolrot; ohne Natriumpyruvat, HEPES.
  • Modifikation des Basalmediums 5A
  • Mit dem Reduktionsmittel Glutathion, Bactopepton und einem hohen Glucosespiegel
  • Mit der Zugabe von Hanks-Salzen nach Dr. Hsu für die Verwendung außerhalb eines CO2-Inkubators
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • MEM nutzt einen Natriumbicarbonatpuffer (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5–10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie Ratten-Fibroblasten
Zelltyp Biopsiegewebe
Klassifikation Tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp McCoy's 5A Modifiziertes Medium
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat
Ohne Additive Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum