Learn More
Gibco™ McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium
GREENER_CHOICE
Unterstützt die Vermehrung vieler Arten von Primärzellen, etablierten Zelllinien und Explanten aus Biopsiegewebe
Marke:  Gibco™ 16600082
31.27 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15410604
  • 46.91 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
McCoy's 5A-Medium (modifiziert) unterstützt das Wachstum von primären Säugerzellen aus normalem Knochenmark, Haut, Milz, Niere, Lunge, Ratten-Embryonen und anderem Gewebe. Dieses McCoy's 5A-Medium wird wie folgt modifiziert: Mit hohem Glukosegehalt, L-Glutamin, Bactopepton, Phenolrot; ohne Natriumpyruvat, HEPES.
  • Modifikation des Basalmediums 5A
  • Mit dem Reduktionsmittel Glutathion, Bactopepton und einem hohen Glucosespiegel
  • Mit der Zugabe von Hanks-Salzen nach Dr. Hsu für die Verwendung außerhalb eines CO2-Inkubators
  • Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
  • MEM nutzt einen Natriumbicarbonatpuffer (2,2 g/l) und erfordert daher eine 5–10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Biopsiegewebe
1 X
McCoy's 5A Modifiziertes Medium
Sterile-filtered
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
Gibco™
Raumtemperatur
Ratten-Fibroblasten
Tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot, Natriumhydrogencarbonat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2645334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number16600082
Chargennummer2754873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number16600082
Chargennummer2867201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number16600082
Chargennummer2935190 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number16600082
Chargennummer2935193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number16600082
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bei Tausenden von ausgewählten Produkten.
    Aktionscode: 24111
    Gültig bis zum2025-03-21
    Tage
    2
    Stunden
    10
    Minuten
    24
    Sekunden
    17
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ McCoy's 5 A (modifiziertes) Medium > 500 ml