Learn More
Gibco™ LV-MAX™ Production Medium
234.00 € - 1656.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen. |
---|---|
Zelllinie | Zelllinien für die Virusproduktion |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei |
Culture Type | Suspensions-Zellkultur |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15863374
|
Gibco™
A3583401 |
1 l | N/A | ||||||
15839081
|
Gibco™
A3583401 |
1 l |
298.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15849081
|
Gibco™
A3583402 |
6 x 1 l |
1656.00 €
6 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Gibco LV-MAX Produktionsmedium ist ein chemisch definiertes, serum- und proteinfreies Medium, speziell entwickelt für die hochdichte Zucht und Transfektion von Gibco virale Produktionszellen (Suspensions-angepasstes HEK 293-Zelllinien-Derivat) zur Förderung einer lentiviralen Produktion mit hohem Titer.
- Unterstützt das Wachstum von Suspensionskulturen viraler Produktionszellen zu Dichten von über 1,0 x 107 Zellen/ml.
- Ermöglicht eine nachhaltige, ertragreiche Produktion von hochdichten, transient transfizierten Kulturen, die einen Titer von bis zu 1 x 108 TU/ml (unkonzentriertes LVVs-GFP) erzielen
- Unterstützt Zucht und Transfektion der viralen Produktionszellen in Kulturformaten von 96 Deep-Well-Blöcken bis zu 2 l-Kolben und Bioreaktoren
Das LV-MAC Produktionsmedium ist sofort einsatzbereit und erfordert keine Supplementierung. Die chemisch definierte Formulierung gewährleistet hohe Reproduzierbarkeit und chargenübergreifende Verlässlichkeit. Das Medium wird für adhärente Zellkulturen nicht empfohlen.
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen. | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, Chemisch definiert, Protein-frei, Serum-frei | |
Flüssig | |
Keine Antibiotika | |
Raumtemperatur |
Zelllinien für die Virusproduktion | |
Suspensions-Zellkultur | |
Medium für die lentivirale Produktion | |
LV-MAX™ |