Learn More
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, powder
Fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten von menschlichem embryonalem und adultem Gewebe.
Marke:  Gibco™ 41300070
84.31 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11504486
  • 88.75 € / 10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
  • Leibovitz L-15 Medium fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten von embryonalem und adultem Humangewebe.
  • L-15 wird mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren und nicht mit Natriumhydrogencarbonat gepuffert.
  • Dieses Medium wurde zur Unterstützung des Zellwachstums in Umgebungen ohne CO2-Stabilisierung entwickelt.
  • Lagerung bei 2 °C bis 8 °C
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Galaktose, Phenolrot, L-Glutamin, Natriumpyruvat
  • Ohne: Glukose, HEPES, Natriumhydrogencarbonat
Verwendung von Leibovitz L-15 Medium
  • L-15 enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher erfordert F-10 eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • Das pulverförmige Gibco™ L-15 Zellkulturmedium erfordert die pH-Einstellung und Filtration während der Vorbereitung.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen:2–8 °C
Versandbedingungen:Haltbarkeit bei
Raumtemperatur:36 Monate ab Herstellungsdatum
Explantate von embryonalem und adultem Humangewebe
Pulver
Steril gefiltert
Ohne Glukose, Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat
Gibco™
Raumtemperatur
HEP-2 Affen-Nierenzellen
Tierischen Ursprungs
Leibovitz L-15 Medium
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat, Galaktose
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
10 l
Sonderangebote
Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen. Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik.