Learn More
Gibco™ Leibovitz L-Medium, ohne Phenolrot
Fördert das Wachstum von HEP-2-Nierenzellen von Affen und von primären Explantaten aus menschlichem embryonalem und adultem Gewebe.
Marke: Gibco™ 21083027
25.61 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21745" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Leibovitz‘s L-15-Medium wird mit Phosphaten und freien basischen Aminosäuren anstelle von Natriumbikarbonat gepuffert. Dieses L-15 wird wie folgt modifiziert: mit Galactose, L-Glutamin, Natriumpyruvat; ohne Glucose, Phenolrot, HEPES, Natriumbikarbonat.
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, in der Regel mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS), erforderlich
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Leibovitz's L-15 Medium wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Explantate von embryonalem und adultem humanem Gewebe | |
1 X | |
Leibovitz L-15 Medium | |
Glutamin, Natriumpyruvat, Galaktose | |
Nachhaltige Verpackung | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
HEP-2 Affen-Nierenzellen | |
Tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Ohne Glukose, Keine HEPES, Kein Phenolrot | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 ml |