Learn More
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selen (ITS-G) (100X)
Eine Basalmedium-Supplement zur Verringerung der Menge an fötalem Kälberserum (FBS), die für die Zellkultur benötigt wird
Marke:  Gibco™ 41400045
52.00 EUR gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12097549
  • 66.50 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Beschreibung
Beschreibung
  • Die ursprünglich mit RPMI 1640 und Minimum Essential Medium (MEM) verwendete ITS-G-Lösung wird mittlerweile routinemäßig mit anderen Basalmedien zur Unterstützung verschiedenster Zelltypen mit 2 bis 4 % FBS eingesetzt
  • Insulin fördert die Aufnahme von Glucose und Aminosäuren, die Lipogenese, den intrazellulären Transport und die Synthese von Proteinen und Nukleinsäuren
  • Transferrin ist ein Eisenträger, der auch zur Senkung toxischer Konzentrationen von Sauerstoffradikalen und Wasserstoffperoxid beitragen kann
  • Selen als Natriumselenit ist ein Co-Faktor für die Glutathion-Peroxidase und andere Proteine und dient als Antioxidans in Medien
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
100 X
Transferrin
Kein Phenolrot
Raumtemperatur
Säugetierzellen
Flüssig
Steril gefiltert
10 mL
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3011164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number41400045
Chargennummer2953869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number41400045
Chargennummer2423509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number41400045
Chargennummer2506869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number41400045
Chargennummer2506873 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number41400045
Name des Produkts
Gibco™ Insulin-Transferrin-Selen (ITS-G) (100X) > 10 ml