Learn More
Gibco™ IMDM, ohne Phenolrot
Geeignet für schnell proliferierende, hochdichte Zellkulturen, einschließlich Jurkat-, COS-7- und Makrophagenzellen
Marke: Gibco™ 21056023
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
IMDM, eine Modifikation von Dulbecco's Modified Eagle Medium, enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine. Außerdem enthält dieses einzigartige Medium kein Eisen, Eisennitrat ist hier durch Kaliumnitrat ersetzt. Dieses IMDM ist wie folgt modifiziert: Mit L-Glutamin, ohne Phenolrot; ohne a-Thioglycerol, 2-Mercaptoethanol.
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.024 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco IMDM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
Kein Phenolrot, Kein α-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol | |
Gibco™ | |
Raumtemperatur |
Jurkat, COS-7 und Makrophagen | |
1 X | |
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
500 mL |