Learn More
Gibco™ HEPES (1 M)
Ein zwitterionisches organisches chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien verwendet wird
Marke: Gibco™ 15630106
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- HEPES (N-2-Hydroxyethylpiperazin-N-2-Ethansulfonsäure) ist ein zwitterionisches, organisches, chemisches Puffermittel, das häufig in Zellkulturmedien eingesetzt wird.
- Die Zugabe von 10 bis 25 mM HEPES-Puffer sorgt für zusätzliche Pufferkapazität, wenn sich die Zellkultur für längere Zeiträume der Verarbeitung außerhalb des CO2-Inkubators befindet.
- Eine gute Pufferwahl für viele Zellkultursysteme, da HEPES membranundurchlässig ist, begrenzte Auswirkungen auf biochemische Reaktionen hat und chemisch und enzymatisch stabil ist.
- Es zeichnet sich auch durch eine sehr geringe Licht- und UV-Lichtabsorption aus.
- Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zwitterionic Organic Chemical Buffer | |
Flüssigkeit | |
Buffer | |
Steril gefiltert |
Chromatin-Biologie, Säugetierzellkultur | |
20 mL | |
N-2-Hydroxyethylpiperazine-N-2-Ethane Sulfonic Acid | |
Biochemie |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.