Learn More
Gibco™ HBSS, ohne Calcium, ohne Magnesium, ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12549069
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12549069
Marke: Gibco™ 14175095
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zum Einsatz bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Hank‘s Balanced Salt Solution (HBSS)-Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Dieses HBSS wird wie folgt modifiziert: Mit Glucose; ohne Calcium-Magnesium oder Phenol. Ohne Stoffe tierischen Ursprungs. Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
  • Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Farbe Klar
Konzentration 1x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 6,7 bis 7,8
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Lösungstyp Hanks-Salze
Sterilität Steril gefiltert
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 270 bis 295 mOsm/kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.