Learn More
Gibco™ HBSS, ohne Calcium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924953
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12082739
Marke: Gibco™ 14170112
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zum Einsatz bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Zellwaschungen vor der Dissoziation, Zell- und Gewebeprobentransport, Zellverdünnung für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich.
  • Bei 15 bis 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Phenolrot, Glucose
  • Ohne: Calcium/Magnesium
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Konzentration 1x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 6,7 bis 7,8
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Gibco
Menge 500 mL
Lösungstyp Hanks-Salze
Sterilität Steril gefiltert
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 235 bis 295 mOsm/kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.