Learn More
Gibco™ HBSS (10X), Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot
Beschreibung
Hank's Balanced Salt Solution (HBSS)-Formulierungen mit Calcium und Magnesium werden in der Regel als Transportmedium oder Reagenzienvorbereitung verwendet. Konzentrierte Formen von Gibco HBSS erfordern die Beigabe von Natriumbikarbonat, pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung. Dieses 10x konzentrierte HBSS wird wie folgt modifiziert: Calcium, Magnesium und Glukose; ohne Phenolrot und Natriumbikarbonat. Ohne Stoffe tierischen Ursprungs. Die vollständige Formulierung ist verfügbar.
- Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
| Konzentration | 10x |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschiedene Zellkulturanwendungen, z. B Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, Verdünnung von Zellen für Zellzählungen und Vorbereitung von Reagenzien |
| pH | 4,4 bis 4,7 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 500 mL |
| Lösungstyp | Hanks-Salze |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Enthält | Ohne Natriumpyruvat |
| Mostrar más |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.