Learn More
Gibco™ Ham's F-12K (Kaighn's) Medium
GREENER_CHOICE
Eine Modifikation der Ham's F-12 Nährstoffmischung
51.25 € - 461.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
Zelltyp Humane Hepatozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11580556
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
21127022
500 mL
51.25 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10667440
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Gibco™
21127030
10 x 500 mL
461.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium wurde entwickelt für primäre humane Hepatozyten sowie für einige Ratten- und Huhn-Leberzellen in einer serumreduzierten Umgebung. Dieses F-12K (Kaigh's) Medium wird wie folgt modifiziert: Mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES.
  • Es enthält viele Komponenten, die in herkömmlichen Basalmedien nicht enthalten sind, beispielsweise Putrescin, Thymidin, Hypoxanthin, Zink sowie höhere Mengen aller Aminosäuren und Natriumpyruvat
  • Dank Zugaben kann das Medium für gewisse Zelltypen mit sehr niedrigen Mengen von Serum oder definierten Komponenten ergänzt werden.
  • Es enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Daher werden häufig Wachstumsfaktoren und fötales Rinderserum (FBS) beigesetzt.
  • Die FBS-Konzentration muss für jede Zelllinie optimiert werden.
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,5 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Anwendungen:
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Raumtemperatur
Humane Hepatozyten
1 X
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium
Sterile-filtered
Keine HEPES
Gibco™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Ham's F-12K (Kaighn's) Medium