Learn More
Gibco™ Ham's F-12K (Kaighn's) Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10667440
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10667440
Marke: Gibco™ 21127030
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine Modifikation der Ham's F-12 Nährstoffmischung
Ham's F-12K (Kaighn's) Medium wurde entwickelt für primäre humane Hepatozyten sowie für einige Ratten- und Huhn-Leberzellen in einer serumreduzierten Umgebung. Dieses F-K (Kaigh's) Medium wird wie folgt modifiziert: Mit L-Glutamin, Phenolrot; ohne HEPES.
  • Es enthält viele Komponenten, die in herkömmlichen Basalmedien nicht enthalten sind, beispielsweise Putrescin, Thymidin, Hypoxanthin, Zink sowie höhere Mengen aller Aminosäuren und Natriumpyruvat
  • Dank Zugaben kann das Medium für gewisse Zelltypen mit sehr niedrigen Mengen von Serum oder definierten Komponenten ergänzt werden.
  • Es enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Daher werden häufig Wachstumsfaktoren und fötales Rinderserum (FBS) beigesetzt.
  • Die FBS-Konzentration muss für jede Zelllinie optimiert werden.
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (2,5 g/l) und erfordert daher eine 5- bis 10-prozentige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
  • Nachhaltige Verpackung
Anwendungen:
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Order Info
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zelltyp Humane Hepatozyten
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp Ham's F-12K (Kaighn's) Medium
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Geringe Glukosekonzentration, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Ohne Additive Keine HEPES
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 10 x 500 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Umgebungstemperatur