Learn More
Gibco™ Grace's Insektenmedium, ergänzt
Weit verbreitet für das Wachstum von Spodeptera Frugiperda-Zellen, Sf9 und Sf21
110.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Zelllinie | Sf21, Sf9 |
Zelltyp | Insektenzelle |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Grace's Insekten-Medium |
Benötigt: Das Grace's Unsupplemented Insektenmedium erfordert Umgebungs-CO2 um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13426146
|
Gibco™
11605094 |
500 mL |
110.00 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ursprünglich entwickelt für die Anzüchtung von Zellen aus der australischen Schmetterlingsgattung Antheraea eucalypti. Sf9 und Sf21 Zellen werden routinemäßig zur Expression von rekombinanten Proteinen mittels BEVS (Baculovirus Expression Vector System) eingesetzt.
- Enthält Lactalbumin-Hydrolysat, Yeastolat, L-Glutamin und Natriumbikarbonat
- cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
- Wird vor der Verwendung häufig mit 10 % fötalem Kälberserum (FBS) ergänzt
Zellkultur, Insektenzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzelle | |
Grace's Insekten-Medium | |
Keine Insektenhämolymphe | |
Gibco™ |
Sf21, Sf9 | |
Flüssig | |
Glutamin, Yeastolate, Lactalbumin Hydrolysat | |
Kalzium, Magnesium | |
Raumtemperatur |