Learn More
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919233
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13462629
Marke: Gibco™ 35050061
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine Alternative zu L-Glutamin mit höherer Stabilität, was die Zellviabilität verbessert
Gibco GlutaMAX Supplement is an L-alanyl-L-glutamine dipeptide alternative to L-glutamine that exhibits increased stability, leading to improved cell health. L-Glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. GlutaMAX Supplement is suitable for adherent and suspension culture of mammalian cells, with no adaptation required. It is formulated as a 200 mM L-alanyl-L-glutamine dipeptide in 0.85% NaCl.
  • Eignet sich für adhärente und Suspensionskulturen von Säugetierzellen, ohne dass eine Anpassung erforderlich ist
  • Wird als 200 mM L-Alanyl-L-Glutamin-Dipeptid in 0,85%iger NaCl-Lösung angeboten
  • Im Vergleich zu L-Glutamin: Minimiert toxische Ammoniakansammlungen; verbessert die Zellviabilität und das Zellwachstum; bleibt über einen breiten Bereich von Temperaturen stabil
  • Die Zellen spalten die Dipeptidbindung, um L-Glutamin bei Bedarf freizusetzen, Abfallansammlungen zu verhindern und während der Langzeit-Kultur eine frische Versorgung mit L-Glutamin aufrechtzuerhalten
  • Kulturen mit niedrigeren Ammoniak-Konzentrationen zeigen eine verbesserte Zellviabilität
  • Darüber verbleiben die Kulturbedingungen wegen der ständigen Konzentration besser unter Kontrolle, was bei L-Glutamin nicht möglich ist
  • Bei Raumtemperatur stabil und gebrauchsfertig
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), die bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert ist
Zellkultur, klinische, klinische und translationale Forschung, Zytogenetik, Karyotypisierung, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 ° C
Alternative Lagerbedingungen: -5 °C bis -20 °C und 2 °C bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Säugetierzellen
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Konzentration 100 X
Kulturtyp Säugetierzellkultur
Form Flüssig
Produkttyp GlutaMAX
Sterilität Steril gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Klinische und translationale Forschung
Umweltfreundliche Eigenschaften Nachhaltige Verpackung
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 440 bis 500 mOsm/kg
pH 5 bis 6
Produktlinie Gibco, GlutaMAX
Menge 100 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Quelle Ohne Stoffe tierischen Ursprungs