Learn More
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat) (50 mg/ml)
Beschreibung
Gibco Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells.
Resistance to Geneticin Selection Antibiotic (G418 Sulfate) is conferred by the E. coli APH(3)–I and APH(3)–II resistance genes.
- Used as selective antibiotic in concentration range of 100 - 200μg/mL for bacteria, or 200 – 500μg/mL for most mammalian cells
- Supplied as 50mg/mL solution in water
Cell Culture, Cloning, Drosophila S2 Cell Culture, High Five™ Cell Culture, Insect Cell Culture, Mammalian Cell Culture, Selection, Sf9 & Sf21 Cell Culture, Transfection, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
| Zelltyp | Eukaryotische Zelle, prokaryotische Zelle |
| Konzentration | 50 mg/mL |
| Kulturtyp | Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Antibiotikum |
| Sterilität | Steril gefiltert |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien |
| Produktlinie | Geneticin |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL)
- Gefahr
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Gentamicin
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.