Learn More
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat) (50 mg/ml)
GREENER_CHOICE
Erzeugt durch das Bakterium Micromonospora rhodorangea und wirkt durch Bindung des Ribosoms, wodurch die Proteinsynthese sowohl in prokaryotischen als auch in eukaryotischen Zellen gehemmt wird
Marke:  Gibco™ 10131027
589.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11558616
  • 670.00 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) is produced by the bacterium Micromonospora rhodorangea and acts by binding the ribosome, thus inhibiting protein synthesis in both prokaryotic and eukaryotic cells.
Resistenz gegen Geneticin selektives Antibiotikum (G418 Sulfat) basiert auf Resistenzgenen von E. coli APH (3)–I und APH (3)–II.
  • Wird als selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 100 bis 200 μg/ml für Bakterien oder 200 bis 500μ g/ml für die meisten Säugetierzellen verwendet
  • Lieferung als 500 mg/ml-Lösung in Wasser
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21- Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
50 mg/mL
Flüssig
Steril gefiltert
Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien
100 mL
Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur
Antibiotikum
Sterile-filtered
Geneticin™
Raumtemperatur
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • GENETICIN
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-Streptamine
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.