Learn More
Gibco™ Amphotericin B
Product Code. p-4918402
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
20 ml
50 ml
missing translation for 'unitSize'
20 Milliliter
50 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Product Code. 11510496
missing translation for 'mfr': Gibco™ 15290018
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine Formulierung von Amphotericin B mit Natriumdesoxycholat als Emulgator zur Aufrechterhaltung der Suspension.
  • Verhindert das Wachstum von Pilzen durch die Erhöhung der Durchlässigkeit der fungalen Plasmamembran
  • Gibco™ Fungizone™ Antimykotikum wird zur Verhinderung von Kontaminationen von Zellkulturen durch Hefen und multizelluläre Pilze verwendet
  • Enthält 250 μg Amphotericin B und 205 μg Natriumdesoxycholat pro ml destilliertes Wassers
  • Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0,25 und 2,50 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Versandbedingungen: Gefroren auf Trockeneis
Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Konzentration 0,25 bis 2,5 μg/ml
Form Flüssig
Produkttyp Antimykotikum
Sterilität Steril gefiltert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen
Produktlinie Fungizone
Menge 20 ml
Versandbedingung Trockeneis
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Morpholinoacetophenone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Morpholinoacetophenone