Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, Neuseeland
GREENER_CHOICE
Das Design beseitigt die Notwendigkeit von Aliquot und das damit verbundene Risiko von Kontamination und Variabilität. Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
121.00 € - 1128.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Age Fötal
Herkunftsland Neuseeland
Form Flüssig
Produkttyp Fötales Kälberserum
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Format Preis Menge & Verfügbarkeit  
15505319
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A3160901
50 ml One Shot Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15515319
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
A3160902
10 x 50 ml One Shot
1128.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11548836
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
10091148
500 ml Flasche
954.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Endotoxin-Gehalt: ≤ 10 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤30 mg/dl (routinemäßiger Spiegel ≤25 mg/dl)
  • Das Flaschendesign macht Aliquot und die damit verbundene Variabilität überflüssig. Und das verbessert Ihre Chancen auf konsistente Ergebnisse.
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen
  • Erzeugt 33 % weniger Abfall als Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
  • Gibco fötale Kälberseren bieten einen ausgezeichneten Wert für die Zellkultur, die Spezialforschung und spezifische Assays – Sie genießen das Vertrauen von Forschern durch gleichbleibende Qualität und prämierte Unterstützung, die Ihren Forschungsanforderungen und Ihrem Budget gerecht wird
  • Serum-Kategorie: Premium (sicher)
  • Herkunft: Neuseeland
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Neuseeland
Fötales Kälberserum
Steril
≤30 mg/dl
Fötal
Flüssig
Standard (sterilfiltriert)
≤5 EU/ml
gefroren
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Für In-vitro-Diagnostik.