Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, zertifiziert, hitzeinaktiviert, USA
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
92.50 € - 876.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Age | Fötal |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Serum Treatment | hitzeinaktiviert |
Endotoxin-Konzentration | ≤5 EU/ml |
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15808947
|
Gibco™
A3840002 |
10 x 50 ml | One Shot |
876.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11533387
|
Gibco™
10082147 |
500 ml | Flasche |
720.00 €
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11523387
|
Gibco™
10082139 |
100 mL | Flasche(n) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
15898937
|
Gibco™
A3840001 |
50 ml | One Shot |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Performance Plus
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- Endotoxin-Gehalt: ≤5 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤10 mg/dL
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Vereinigte Staaten | |
≤5 EU/ml | |
Zertifiziert |
Fötal | |
hitzeinaktiviert | |
≤15 mg/dl | |
gefroren |
Für In-vitro-Diagnostik.