Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, zertifiziert, hitzeinaktiviert, USA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15898937
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
Flasche(n)
One Shot
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 15898937
Marke: Gibco™ A3840001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
Die Merkmale der One Shot 50 ml-Flasche umfassen:
  • weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
  • Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
  • Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
  • Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
  • 33 % weniger Abfall als bei Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Beschreibung Fötales Kälberserum, Hitze-inaktiviert, zertifiziert, One-Shot™, Vereinigte Staaten
Spezies Rind
Age Fötal
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Format One Shot
Produkttyp Fötales Kälberserum
Menge 50 mL
Serum Treatment hitzeinaktiviert
Sterilität Steril
Sterilization Method Dreifach gefiltert, 0.1 μm
Endotoxin-Konzentration ≤5 EU/mL
Hämoglobin-Konzentration ≤15 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Zertifiziert
Produktlinie One Shot
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für In-vitro-Diagnostik.