Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, zertifiziert, hitzeinaktiviert, USA
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
Flasche(n)
One Shot
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
Beschreibung
One-Shot 50 ml-Flaschenmerkmale sind u. a.:
- weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
- Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
- Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
- Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
- 33 % weniger Abfall erzeugt als bei Aliquotierung aus -ml-Flaschen
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
| Beschreibung | Fötales Kälberserum, hitzeinaktiviert, zertifiziert, One-Shot™, Vereinigte Staaten |
| Spezies | Rind |
| Age | Fötal |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Form | Liquid |
| Format | One Shot |
| Produkttyp | Fötales Kälberserum |
| Menge | 10 x 50 mL |
| Serum Treatment | hitzeinaktiviert |
| Mehr anzeigen |
Für In-vitro-Diagnostik.