Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, zertifiziert, hitzeinaktiviert, USA
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11523387
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flasche
Flasche(n)
One Shot
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 11523387
Marke: Gibco™ 10082139
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
  • Serum-Kategorie: Performance Plus
  • Herkunft: Vereinigte Staaten
  • Endotoxin-Gehalt: ≤5 EU/ml
  • Hämoglobin-Spiegel: ≤10mg/dl
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Rind/Bovine
Age Fötal
Herkunftsland Vereinigte Staaten
Format Flasche(n)
Menge 100 mL
Serum Treatment hitzeinaktiviert
Endotoxin-Konzentration ≤5 EU/mL
Hämoglobin-Konzentration ≤15 mg/dl
Reinheits- oder Qualitätsgrad Zertifiziert
Versandbedingung Gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für In-vitro-Diagnostik.