Learn More
Gibco™ Expi293™ Expression System Kit
Mit transienter Expressionstechnologie für die schnelle und extrem ertragreiche Proteinproduktion aus Säugetierzellen entwickelt. Das Gibco™ Expi293™ Expressionssystem-Kit basiert auf einer hochdichten Kultur von Expi293F™ Zellen im Expi293™ Expressionsmedium.
Marke: Gibco™ A14635
2093.43 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beschreibung
- Schnelle Produktion rekombinanter Proteine in Säugetierzellen im Milligramm- oder Grammbereich
- Hochdichte Kulturen von Expi293-Zellen bewirken, dass eine größere Anzahl an Zellen pro Milliliter Kultur exprimiert werden und damit die Protein-Ausbeute steigt
- Native Faltung exprimierter Proteine und posttranslationale Modifikationen von Säugetierproteinen, z. B. Glykosilierung
- Einfache, robuste Kultur- und Transfektionsprotokolle, die leicht in aktuelle Arbeitsabläufe zur transienten Genexpression integriert werden können
- Skalierbare Expression, die auf Kulturen von < 1ml bis > 10 l angewendet werden kann, um die jeweils erforderliche Protein-Menge herzustellen
Spezifikation
Expi293F™ | |
Transfektion | |
CMV | |
Säugetiere | |
Proteinexpression | |
33 | |
Expression System Kit | |
1 kit |
2 Fläschchen gefrorener Expi293F-Zellen 1 Flasche 1.000 ml Expi293 Expressionsmedium 1 ExpiFectamine 293 Transfektionskit für 1 l Kultur 1 Fläschchen Antikörper-exprimierender Positivkontrollvektor 1 Flasche 100 ml Opti-MEM serumreduziertes Medium Alle Komponenten bei +2 °C bis +8 °C lagern, mit Ausnahme der gefrorenen Zellen, die in Flüssigstickstoff gelagert werden |
|
293-abgeleitete Zellen | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Transient | |
Proteinproduktion, konstitutive Expression | |
Expi293™ | |
Nicht markiert | |
Expi293™ Expressionssystem |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.