Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Maus-T-Activator CD3/CD28 zur Expansion und Aktivierung von T-Zellen
Beschreibung
Beinhaltet
Dynabeads Maus T-Aktivator CD3/CD28 werden als Suspension mit 4 x 107 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH 7.4, mit 0.1 % Rinderserumalbumin (BSA) geliefert
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 werden für die Aktivierung und Expansion von Maus-T-Zellen für Forschungszwecke verwendet.
- Aktivierung von T-Zellen ohne dass Feeder-Zellen erforderlich sind
- Aktivierte Zellen, die eine in-vivo-ähnliche Funktion beibehalten
- Maximale Reproduzierbarkeit ohne Kontamination durch lösliche Antikörper oder Mitogene
- Bis zu 1.000-fache T-Zell-Expansion in zwei Wochen
- Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
- Endprodukt: Zellen
- Reaktivität: Maus
- Probentyp: Zellkulturen, Lymphknoten, Milz
- Zielspezies: Maus
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Zelltyp | T-Zellen (Gesamtpopulation) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO9001 and ISO13485 |
| Klonalität | Monoklonal |
| Konzentration | 4 x 10 7 Beads/mL |
| Inhalt und Lagerung | 5 x 2 ml Dynabeads™ Mouse T-Activator CD3/CD28 werden als Suspension geliefert, die 4 × 107 Dynabeads™/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Rinderserumalbumin (BSA) enthält. Lagerung bei: 2 °C bis 8 °C. |
| Beschreibung | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
| Farbe | Braun |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Activation and Expansion of T-cells |
| Material | Magnetisches Polystyrol |
| Produkttyp | T-Aktivator für Maus-CD3/CD28 |
| Vis mere |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.