Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Maus-T-Activator CD3/CD28 zur Expansion und Aktivierung von T-Zellen
4,5 μm superparamagnetische Beads mit kovalent an die Oberfläche der Beads gebundenen Anti-CD3- und Anti-CD28-Antikörpern
Marke:  Gibco™ 11452D
748.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24338" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022593
  • 864.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Dynabeads Maus T-Aktivator CD3/CD28 werden als Suspension mit 4 x 107 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH 7.4, mit 0.1 % Rinderserumalbumin (BSA) geliefert
Beschreibung
Beschreibung
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 werden für die Aktivierung und Expansion von Maus-T-Zellen für Forschungszwecke verwendet.
  • Aktivierung von T-Zellen ohne dass Feeder-Zellen erforderlich sind
  • Aktivierte Zellen, die eine in-vivo-ähnliche Funktion beibehalten
  • Maximale Reproduzierbarkeit ohne Kontamination durch lösliche Antikörper oder Mitogene
  • Bis zu 1.000-fache T-Zell-Expansion in zwei Wochen
  • Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
  • Endprodukt: Zellen
  • Reaktivität: Maus
  • Probentyp: Zellkulturen, Lymphknoten, Milz
  • Zielspezies: Maus
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2800833 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11452D
Chargennummer2800820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11452D
Chargennummer2822244 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11452D
Chargennummer2843782 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number11452D
Chargennummer2843786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number11452D
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Dynabeads™ Maus-T-Activator CD3/CD28 zur Expansion und Aktivierung von T-Zellen > 2 ml