Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Artikelnummer. 10142878
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 mL
2 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10142878
Marke: Gibco™ 11162D
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
0.4 ml Dynabeads humaner T-Aktivator CD3/CD28/CD137 wird als Suspension mit 1 x 105 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH 7.4, mit 0.1 % Humanserumalbumin (HSA) geliefert
Gekoppelt an Anti-CD3-, Anti-CD28- und Anti-CD137-Antikörper
CD137 (4-1BB) ist ein Mitglied der Tumor-Nekrose-Faktor-Familie. Der agonistische Anti-CD137-Antikörper wirkt als aktivierendes kostimulatorisches Molekül, das insbesondere für Effektor-/Gedächtnis-T-Zellen wichtig ist und das Überleben und die Proliferation von T-Lymphozyten fördert.
  • Effiziente Expansion und erhöhte Überlebensrate von Ag-spezifischen T-Zellen
  • Das Finden oder Präparieren von MNCs oder Antigenen eines übereinstimmenden Donors entfällt
  • T-Zellen, die mit Dynabeads expandiert wurden, behalten Ag-spezifische Reaktionen aufrecht
  • Kapazität: 20 Tests
  • Zelltyp: T-Zellen (aktiviert)
  • Endprodukt: Zellen
  • Reaktivität: Human
  • Zielspezies: Human
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp T-Zellen (aktiviert)
Zertifizierung/Konformität ISO9001 and ISO13485
Konzentration 5.4 x 105 Beads/mL
Inhalt und Lagerung Suspension, die 5 x 105 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Humanserumalbumin (HSA) enthält. Lagerung bei: 2 bis 8 °C.
Beschreibung Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads
Zur Verwendung mit (Anwendung) Activation and Expansion of T-cells
Material Magnetisches Polystyrol
Produkttyp Antikörperbeschichteter Bead
Zur Verwendung mit (Geräte) DynaMag™ Magnet
Wirtsspezies Maus
Isolierungstechnik Magnetic Beads
Produktlinie Dynabeads
Menge 0,4 ml
Reaktivität Human
Probentyp Pre-isolated human antigen-specific T-cells from cell lines or clones
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Oberflächenfunktionalität Epoxid
Zielspezies Human
Gleichförmigkeit Monosized 4.5 μm (CV <5%)
Volumen (metrisch) 0,4 mL
Durchmesser (metrisch) 4.5 μm
Kennzeichnung For Research Use Only