Learn More
Gibco™ DPBS, Pulver, Calcium, Magnesium
Artikelnummer. 11510566
Click to view available options
Menge:
1 x 10 l
Packungsgröße:
10 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11510566
Marke: Gibco™ 21300058
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Balanced Salt Solution kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
  • Wird als Transportmedium oder zur Reagenzienvorbereitung verwendet
  • Modifiziert wie folgt: mit Calcium und Magnesium; ohne Phenolrot
  • Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
  • Die vollständige Zusammensetzung ist verfügbar
  • Die Pulverformen des Gibco Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
Physikalische Form Pulver
Produktlinie Gibco
Menge 1 x 10 l
Lösungstyp Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.