Learn More
Gibco™ DMEM, Pulver, hoher Glukosegehalt, Pyruvat
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM, Pulver, hoher Glukosegehalt, Pyruvat, ohne Natriumbicarbonat-Puffer wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
48.64 € - 49.38 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Zelllinie | HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 |
Zelltyp | Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Form | Pulver |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11588826
|
Gibco™
12800017 |
10 x 1 l |
49.38 €
10 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10134902
|
Gibco™
12800082 |
10 l |
48.64 €
10 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie glatte Muskelzellen, ebenso Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
- Bei 2 °C bis 8 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Hohe Glukosekonzentration, L-Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
- Ohne: HEPES, Natriumbikarbonat
Verwendung von DMEM
- DMEM unterscheidet sich eindeutig durch seine vierfach höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen gegenüber dem originalen Eagle's Minimal Essential Medium.
- Die Formulierung für DMEM wurde ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukose-Konzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
- DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS) erforderlich.
- DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
- Die Pulverformen der Gibco™ Zellkulturmedien erfordern die Zugabe von Natriumbikarbonat, die pH-Einstellung und die Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen | |
Pulver | |
Standard-Serumzugabe | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
Raumtemperatur |
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) | |
Steril gefiltert | |
Keine HEPES, Kein Natriumhydrogencarbonat | |
Gibco™ |
In-vitro-Diagnostik