Learn More
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt
GREENER_CHOICE
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™  DMEM, hoher Glukosegehalt wird in Zellkulturanwendungen verwendet.
Marke:  Gibco™ 11965084
46.71 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24273" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15480564
  • 51.50 € / 1000 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt : Supplementierung
Beschreibung
Beschreibung
  • DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) ist ein weit verbreitetes Basalmedium zur Wachstumsunterstützung vieler verschiedener Säugetierzellen.
  • Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, Endothelzellen aus humanen Nabelschnurvenen (HUVEC) und glatte Muskelzellen sowie Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
  • Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
  • Mit: Hoher Glukosegehalt, L-Glutamin, Phenolrot
  • Ohne: Natriumpyruvat, HEPES
Verwendung von DMEM
  • DMEM enthält eine viermal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium.
  • Es wurde ursprünglich in einer Formulierung mit niedriger Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt.
  • DMEM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Daher ist eine Supplementierung erforderlich, üblicherweise mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS).
  • DMEM verwendet ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung, um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Bestellinformation
Versandbedingung:Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, HUVECs und glatte Muskelzellen
1 X
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
Steril gefiltert
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, Phenolrot
Säugetierzellkultur
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
1.000 mL
HeLa, 293, Cos-7 und PC-12
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Flüssig
Standard-Serumzugabe
Sterile-filtered
Keine HEPES, Ohne Natriumpyruvat
4500 mg/L
Gibco™
Raumtemperatur
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2786121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11965092,11965084,11965175,11965167
Chargennummer2458509 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number11965092,11965084,11965175,11965167
Chargennummer2478274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11965092,11965084,11965175,11965167
Chargennummer2537094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11965092,11965084,11965175,11965167
Chargennummer2509028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11965092,11965084,11965175,11965167
Name des Produkts
Gibco™ DMEM, hoher Glukosegehalt > 1.000 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.