Learn More
Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, ohne Phenolrot
Wird als Basalmedium zur Unterstützung des Wachstums vieler verschiedener Säugetierzellen verwendet. Gibco™ DMEM/F-12, HEPES, ohne Phenolrot wird in humanen Ex-vivo-Gewebe- und Zellkulturanwendungen verwendet.
39.59 € - 340.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C (vor Licht schützen) Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
---|---|
Zelllinie | MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, humane endotheliale Zellen und Ratten-Fibroblasten |
Klassifikation | Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Konzentration | 1 X |
Form | Flüssig |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11580376
![]() |
Gibco™
11039021 |
500 mL |
39.59 €
500 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11590376
![]() |
Gibco™
11039047 |
10 x 500 mL |
340.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Enthält 4-mal höhere Konzentration an Aminosäuren und Vitaminen als das ursprüngliche Eagle's Minimal Essential Medium
- Ursprünglich mit einer niedrigen Glukosekonzentration (1 g/l) und mit Natriumpyruvat entwickelt, wird aber häufig mit höheren Glukosekonzentrationen sowie mit oder ohne Natriumpyruvat eingesetzt
- Enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren
- Deshalb ist eine Supplementierung, meist mit 10 % fötalem Kälberserum (FKS), erforderlich
- Nutzt einen Natriumbikarbonatpuffer (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10%ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts.
- Zu den erfolgreich in DMEM kultivierten Zellen gehören primäre Fibroblasten, Neuronen, Gliazellen, nicht proliferierende und ausdifferenzierte Nabelschnurzellen (HUVEC) sowie Zellen der glatten Muskulatur und Zelllinien wie HeLa, 293, COS-7 und PC-12.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 °C bis 8 °C (vor Licht schützen) Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Flüssig | |
Standard-Serumzugabe | |
Sterile-filtered | |
Kein Phenolrot, Ohne Natriumpyruvat | |
Gibco™ |
MDCK, Gliazellen, Fibroblasten, humane endotheliale Zellen und Ratten-Fibroblasten | |
1 X | |
DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)/F-12 | |
Steril gefiltert | |
Hoher Glukosegehalt, Glutamin, HEPES | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum