Learn More
Gibco™ Kollagenase, Typ IV, Pulver
Spaltet die Bindung zwischen einer neutralen Aminosäure (X) und Glycin in Pro-X-Glyc-Pro auf, eine Sequenz, die in hohem Maße in Kollagen zu finden ist.
Marke: Gibco™ 17104019
437.98 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
Als einzige Protease ist die Kollagenase in der Lage, die Tripelhelix der nativen Kollagenfibrillen im Bindegewebe, zum Beispiel in der Haut, in Sehnen, Blutgefäßen und Knochen, abzubauen. Diese Eigenschaft der Kollagenase kann für Gewebekulturen aus menschlichen Tumoren, Mausnieren, adultem und fötalem Gehirn oder auch Epithelgewebe genutzt werden. Die Kollagenase wirkt relativ schonend, löst gut bei physiologischem Temperatur- und pH-Wert und erfordert keine spezielle Ausrüstung oder mechanische Einwirkung.
- Isoliert aus Clostridium histolyticum
- Verpackt als lyophilisiertes, nicht steriles Pulver für Forschungszwecke bei Zell- oder Gewebedissoziation und Organperfusionen
- Aktivität ist >160 Einheiten/mg
- Mit geringer tryptischer Aktivität und gut geeignet für die Verdauung von Inselzellen aus der Bauchspeicheldrüse
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C. Vor Licht schützen. Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Kollagenase | |
1 g |
Lyophilisiert | |
Unsteril | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.