Learn More
Gibco™ CF1-Mausembryonen-Fibroblasten, bestrahlt
Artikelnummer. 15943412
Click to view available options
Menge:
2 Millionen Zellen (2 x 106 Zellen)
4 Millionen Zellen (4 x 106 Zellen)
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15943412
Marke: Gibco™ A34181
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bestrahlte Gibco CF1 Mausembryonen-Fibroblasten (MEFs) sind Feeder-Zellen, die ideal für die Unterstützung gesunder, undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) von Mensch und Maus sowie induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) in Kulturen sind. Hergestellt von MTI-GlobalSt
  • Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
  • Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
  • #Setzen Sie auf ein weit verbreitetes Produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten
Lagerung in Flüssigstickstoff.
Age embryonisch
Zelltyp Fütterzelle, Fibroblastenzelle Mausembryo
Form Kryokonserviert
Spezies Maus
Spenderquelle Gepoolte Proben
Menge 4 Millionen Zellen (4 x 106 Zellen)
Versandbedingung Auf Trockeneis geliefert.