Learn More
Gibco™ CF1-Mausembryonen-Fibroblasten, bestrahlt
Bestrahlte Gibco CF1 Mausembryonen-Fibroblasten (MEFs) sind Feeder-Zellen, die ideal für die Unterstützung gesunder, undifferenzierter embryonaler Stammzellen (ESCs) von Mensch und Maus sowie induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) in Kulturen sind. Hergestellt von MTI-GlobalSt
Marke:  Gibco™ A34180
46.94 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15815771
  • 52.75 € / 2 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Sparen Sie wertvolle Zeit mit bereits inaktivierten, gebrauchsfertigen MEFs
  • Kultivieren Sie ESCs und iPSCs zuverlässig mit sorgfältig geprüften Feeder-Zellen
  • #Setzen Sie auf ein weit verbreitetes Produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kryokonservierte embryonale Mausfibroblasten
Lagerung in Flüssigstickstoff.
Fütterzelle, Fibroblastenzelle Mausembryo
Maus
2 Millionen Zellen (2 x 106 Zellen)
embryonisch
Kryokonserviert
Gepoolte Proben
Auf Trockeneis geliefert.
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Gibco™ CF1-Mausembryonen-Fibroblasten, bestrahlt > 2 x 106 Zellen