Learn More
Gibco™ CD Hybridom-Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10267522
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10267522
Marke: Gibco™ 11279023
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Speziell entwickelt für das Wachstum von Hybridomen und Myelomen und die monoklonale Antikörperproduktion
CD Hybridoma Medium ist ein chemisch definiertes, proteinfreies Medium nicht tierischen Ursprungs
  • Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
  • Formuliert ohne L-Glutamin für Stabilität
  • Proteinfreie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
Möglichkeit zur Unterstützung von Suspensions- und stationären Hybridomzellen und Myelomen
  • Gibco CD Hybridoma Medium ist für Kulturen rekombinanter Myelomlinien sowie für traditionelle Hybridome geeignet und ermöglicht hohe Zelldichten sowie IgG-Produktion
  • Cholesterin-abhängige Kulturen wie NS0 erfordern die Zugabe von 250x Cholesterin-Lipid-Konzentrat
  • Formuliert ohne L-Glutamin für Stabilität
    • Gibco CD Hybridom Medium erfordert die Zugabe von 8 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ Supplement vor der Verwendung
    • GlutaMAX™ Supplement ist ein anwenderfreundliches Nährmedium, das die Ansammlung von giftigem Ammoniak minimiert und Zellviabilität und Zellwachstum verbessert
    • Proteinfreie und chemisch definierte Formulierung nicht tierischen Ursprungs
      • Gibco CD Hybridoma Medium ist frei von Komponenten tierischen Ursprungs, proteinfrei und chemisch definiert und ermöglicht eine bessere Reinigung des Proteins von Interesse.
      • Gibco chemisch definiertes Medium enthält keine Proteine, Hydrolysate oder Bestandteile unbekannter Zusammensetzung
      Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Myelomzellen, Hybridome
Klassifikation Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinfrei, chemisch definiert, Protein-frei
Form Flüssig
Produkttyp Hybridom Medium
Ohne Additive Kein Glutamin, Kein Phenolrot
Produktlinie Gibco
Menge 1000 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 – 8 °C. Vor Licht schützen
Versandbedingungen: Raumtemperatur
Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.