Learn More
Gibco™ Bovine Serum, heat inactivated, New Zealand origin
Artikelnummer. p-4919352
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11580636
Marke: Gibco™ 26170035
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Generell von Rindern im Alter zwischen 12 und 24 gesammelt.
Gibco™ sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Serum-Kategorie: Sicher
  • Herkunft: Neuseeland
Zellkultur, Säugetierzellkultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C
Versandbedingungen: Gefroren
Spezies Rind/Bovine
Age 12 bis 24 Monate
Herkunftsland Neuseeland
Form Flüssig
Format Flasche
Produkttyp Rinderserum von ausgewachsenen Tieren
Menge 100 mL
Serum Treatment hitzeinaktiviert
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Produktlinie Gibco
Versandbedingung gefroren
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.