Learn More
Gibco™ B-27™ Plus Neuronenkultursystem
Das B-27 Plus Neuronale Kultursystem ist ein Mediensystem der nächsten Generation, das die höchste In-vitro-Überlebensrate von Neuronen aus primären Nagetier- und Humanstammzellen gewährleistet.
Marke: Gibco™ A3653401
180.60 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Das B-27™ Plus Neuronale Kultursystem besteht aus dem Supplement B-27 Plus (50x) und dem Medium Neurobasal Plus. Dieses System ist eine Weiterentwicklung der am häufigsten genannten neuronalen Zellkulturprodukte B-27 Supplement und Neurobasal Medium. Es verfügt über eine optimierte Formulierung, einen verbesserten Fertigungsprozess und strengere Qualitätskontrolle von Rohstoffen und Endprodukten. Diese Verbesserungen ermöglichen im Vergleich zu anderen neuronalen Zellkultur-Mediensystemen die derzeit höchste Überlebensrate neuronaler Zellen sowie eine verbesserte elektrophysiologische Aktivität und funktionelle Reife.
Das B-27 Plus Neuronale Kultursystem bietet:
- Mindestens 50 % höhere Überlebensrate der primären Rattenneuronen im Vergleich zum klassischen B-27 Supplement und Neurobasal Medium
- Höchste Überlebensrate von Neuronen aus primären Ratten-, Mäusen- und Humanstammzellen im Vergleich zu anderen handelsüblichen neuronalen Mediensystemen ohne Serum
- Verbesserte elektrophysiologische Aktivität und Reife— einheitlichere, stabilere und synchronisierte Spontanaktivität bei primären Nagetierneuronen nach 10 Tagen im Vergleich zum BrainPhys™ Neuronenmedium
- Beschleunigt den Neuritauswuchs, und steigert die Anzahl der synaptisch positiven Puncta
Das B-27 Plus Neuronale Kultursystem ist als 50x 10 ml-Supplement mit 500 ml Basalmedium erhältlich und kann andere neuronale Zellkultursysteme, wie z. B. herkömmliches B-27 Supplement und Neurobasal Medium, nahtlos ersetzen. Die einzelnen Komponenten des Systems sind auch separat erhältlich.
Spezifikation
• 10 ml B-27 Plus Supplement (50x), bei -5 bis -20 °C lagern, vor Licht schützen • 500 ml Neurobasal Plus Medium bei 2 bis 8 °C lagern, vor Licht schützen |
|
serumfrei | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
1 system |
Nervenzellen | |
Säugetierzellkultur | |
Neuronales Kultursystem | |
B-27™, Neurobasal™ | |
Umgebungstemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.