Learn More
Gibco™ Advanced RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Erweitertes RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 ist ein weit verbreitetes Basalmedium, das die Kultur von Säugetierzellen mit einer reduzierten fötalen Kälberserum-Supplementation (FKS) ermöglicht
40.08 € - 359.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Zelllinie SP2, Vero, Raji, Daudi und Jurkat
Klassifikation Tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Mehr Spezifikationen ansehen
Benötigt: Supplementierung
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11520446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
12633012
500 mL
40.08 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11530446
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
12633020
10 x 500 mL
359.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Im Vergleich zum klassischen RPMI 1640 kann die Serumzugabe um 50-90% ohne Änderung der Wachstumsrate oder -morphologie verringert werden.i Zellen, die erfolgreich in Advanced RPMI 1640, ohne Anpassung, kultiviert wurden, umfassen Sp2, Vero, Raji, Daudi und Jurkat. Diese Advanced RPMI 1640 wird wie folgt modifiziert: mit Glukose, nicht essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Phenolrot; ohne L-Glutamin, HEPES.
  • Unterscheidet sich von anderen Medien durch die Zugabe der folgenden Inhaltsstoffe, die zu einer Reduktion an Serum beitragen: Ethanolamin, Glutathion, Ascorbinsäure, Insulin, Transferrin, AlbuMAX™ I (lipidreiches bovines Serumalbumin für die Zellkultur) und der Spurenelemente Natriumselenit, Ammoniummetavanadat, Kupfersulfat und Manganchlorid.
  • Erfordert eine Supplementierung mit 1 bis 5%igem fötalem Kälberserum und 4 mM L-Glutamin oder dem GlutaMAX™ Supplement.
  • Viele Zelllinien erfordern keine Anpassung an dieses Nährmedium
  • Die FKS-Konzentration muss für jede Zelllinie optimiert werden, um eine maximale Serum-Reduktion zu erreichen
  • Verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.7 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Advanced RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert ist.
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum
Tierischen Ursprungs
Flüssig
Reduziertes Serum
Sterile-filtered
Kein Glutamin, Keine HEPES
Gibco™
SP2, Vero, Raji, Daudi und Jurkat
1 X
RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Steril gefiltert
Glukose, Phenolrot, Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA)
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 12 Monate ab Herstellungsdatum
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Advanced RPMI 1640 Medium