Learn More
Gibco™ Advanced RPMI 1640 Medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11530446
Click to view available options
Menge:
500 mL
10 x 500 mL
Packungsgröße:
10 PCS
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11530446
Marke: Gibco™ 12633020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benötigt
Supplementierung
Erweitertes RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 ist ein weit verbreitetes Basalmedium, das die Kultur von Säugetierzellen mit einer reduzierten fötalen Kälberserum-Supplementation (FKS) ermöglicht
Im Vergleich zum klassischen RPMI 1640 kann die Serum-Supplementation um 50–90 % ohne Änderung der Wachstumsrate oder -morphologie verringert werden.i Zu den erfolgreich kultivierten Zellen im erweiterten RPMI 1640 ohne Anpassung gehören Sp2, Vero, Raji, Daudi und Jurkat. Dieses Advanced RPMI 1640 wird wie folgt modifiziert: mit Glukose, nicht essentiellen Aminosäuren, Natriumpyruvat, Phenolrot; ohne L-Glutamin, HEPES.
  • Unterscheidet sich von anderen Medien durch die Zugabe der folgenden Inhaltsstoffe, die zu einer Reduktion an Serum beitragen: Ethanolamin, Glutathion, Ascorbinsäure, Insulin, Transferrin, AlbuMAX™ I (lipidreiches bovines Serumalbumin für die Zellkultur) und der Spurenelemente Natriumselenit, Ammoniummetavanadat, Kupfersulfat und Manganchlorid.
  • Muss mit 1 bis 5 % fötalem Kälberserum und 4 mM L-Glutamin oder GlutaMAX™ supplementiert werden.
  • Viele Zelllinien erfordern keine Anpassung an dieses Nährmedium
  • Die FKS-Konzentration muss für jede Zelllinie optimiert werden, um eine maximale Serum-Reduktion zu erreichen
  • Nutzt ein Puffersystem mit Natriumbikarbonat (3,7 g/l) und erfordert daher eine 5 bis 10 %ige CO2-Umgebung zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Advanced RPMI 1640 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA) hergestellt, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und nach ISO 13485 zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie SP2, Vero, Raji, Daudi und Jurkat
Klassifikation Tierischen Ursprungs
Konzentration 1 X
Form Flüssig
Produkttyp RPMI 1640 Medium (Roswell Park Memorial Institute 1640 Medium)
Serum Level Reduziertes Serum
Sterilität Steril gefiltert
Sterilization Method Sterile-filtered
Mit Additiven Glukose, Phenolrot, Natriumpyruvat, Nicht essenzielle Aminosäuren (NEAA)
Ohne Additive Kein Glutamin, Keine HEPES
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Produktlinie Gibco
Menge 10 x 500 mL
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 2 bis 8 °C, vor Licht schützen
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Raumtemperatur: 12 Monate ab Herstellungsdatum