Learn More
Gibco™ 293 F Cells, in CD 293
Schnelleres Wachstum, überlegene Transfektionseffizienz und hohe Proteinexpression
Marke:  Gibco™ 11625019
524.16 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10032812
  • 672.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Benachrichtigungen:
Handhabung als potenziell biogefährliches Material unter Verwendung von Sicherheitsausrüstung mit mindestens Biosicherheitsstufe 2. Dieses Produkt enthält Dimethylsulfoxid (DMSO), einen gefährlichen Stoff. Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Beschreibung
Beschreibung
Gibco 293-F-Zellen wurden aus der ursprünglichen 293-Zelllinie geklont und an Gibco CD 293-Medium angepasst. Die 293-Zelllinie ist eine permanente Linie, die aus der primären embryonalen menschlichen Niere hergestellt und mit abgescherter humaner Adenovirus-Typ-5-DNA transformiert wird. Das Adenovirus-Gen E1A wird in diesen Zellen exprimiert und beteiligt sich an der Transaktivierung einiger viraler Promoter, wodurch diese Zellen sehr hohe Proteinkonzentrationen produzieren können.
  • Schnelles Auftauen in Suspensionskulturen direkt in Gibco CD 293-Medium oder Gibco 293 SFM II
  • Schnelleres Wachstum, überlegene Transfektionseffizienz und hohe Proteinexpression
  • Dokumentierte Abstammung von einer Masterzellbank mit niedriger Zellpassage
  • Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur, Säugetierexpression, Säugetierexpressionszelllinien, Säugetierproteinproduktion, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Herstellung von Viralimpfstoffen
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Fläschchen mit 7,5 x 106 Zellen
Lagerbedingungen: Flüssiger Stickstoff (Dampfphase)
Versandbedingungen: Gefroren
Human
HEK-293-Zellen
Trockeneis
293F.
SFM (Serum-freie Medien)
1.5 mL