missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GHS09 Hazardous Substance Labels: Hazardous to Aquatic Envioronment
5.85 €
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12663295
|
Herka Lab-In
9920GHS09 |
17 mm |
5.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12643295
|
Herka Lab-In
9910GHS09 |
13 mm |
5.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Licht- und wetterfeste Kunststofffolie, selbstklebendAusführung gemäss Verordnung EG Nr. 1272/2008
(GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
GHS-Gefahrstoffzeichen 10 Stück am Streifen:
Format 13/13mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 17/17mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
GHS-Signalwort 10 Stück am Streifen:
Format 20/10mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 25/10mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
Typ: GHS09
Masse: 13/13mm