missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GHS07 Gefahrstoffetiketten: Ausrufezeichen – Akute Toxizität
Marke: Herka Lab-In 9920GHS07
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Licht- und wetterfeste Kunststofffolie, selbstklebendAusführung gemäss Verordnung EG Nr. 1272/2008
(GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
GHS-Gefahrstoffzeichen 10 Stück am Streifen:
Format 13/13mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 17/17mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
GHS-Signalwort 10 Stück am Streifen:
Format 20/10mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 25/10mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
Typ: GHS07
Masse: 17/17mm
Spezifikation
17 mm | |
17 mm |