missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GHS07 Gefahrstoffetiketten: Ausrufezeichen – Akute Toxizität

Marke:  Herka Lab-In 9910GHS07

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 12613295

  • 6.45 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Licht- und wetterfeste Kunststofffolie, selbstklebend
Ausführung gemäss Verordnung EG Nr. 1272/2008
(GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
GHS-Gefahrstoffzeichen 10 Stück am Streifen:
Format 13/13mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 17/17mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
GHS-Signalwort 10 Stück am Streifen:
Format 20/10mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 25/10mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
Typ: GHS07
Masse: 13/13mm
Spezifikation

Spezifikation

13 mm
13 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote