missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GHS05 Hazardous Substance Labels: Korrosiv

5.05 € - 6.55 €


Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12673285
Unterlagen ansehen
Herka Lab-In
9910GHS05
13 mm
5.05 €
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12683285
Unterlagen ansehen
Herka Lab-In
9920GHS05
17 mm
6.55 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Licht- und wetterfeste Kunststofffolie, selbstklebend
Ausführung gemäss Verordnung EG Nr. 1272/2008
(GHS = Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien)
GHS-Gefahrstoffzeichen 10 Stück am Streifen:
Format 13/13mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 17/17mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
GHS-Signalwort 10 Stück am Streifen:
Format 20/10mm für Flaschen bis zu 3 Liter
Format 25/10mm für Flaschen von grösser 3 Liter bis 50 Liter
Typ: GHS05
Masse: 13/13mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen