Learn More
Liebherr™ Liebherr Gefrierschrank -9 bis -26 Grad C143 Liter, abschließbar
Geeignet für die Installation unter der Arbeitsplatte. Liebherr™ Baureihe GGGU statischen Tiefkühlgeräte der in Tischhöhe sind einfache, zuverlässige Tiefkühlgeräte mit Verdampferplatten-Einlegeböden, elektronischen Steuerungen, digitaler Anzeige und Temperaturalarm. Nur mit Einlegeböden, mit Drahtbehältern oder mit massiven Schubladen erhältlich.
814.68 €
Spezifikation
Capacity (Metric) Freezer | 133 l (netto) |
---|---|
Ausführung der Tür | HardLine, mit Slimline-Griff |
No. of Doors | 1 |
Scharnierseite | Rechts, austauschbar |
Einschübe | 4 Verdampferplatten |
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Schubfächer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Anzahl Schubfächer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10374045
|
Liebherr™
GGU 1500 |
Weiß | 3 Schubladen, 1 Behälter | N/A | |||||
Beschreibung
- Statisches Platten-Verdampfersystem: Gewährleistet eine produktnahe Gefrierleistung für ein sehr einfaches und zuverlässiges Gefrieren
- Elektronische Steuerungen mit digitaler Temperaturanzeige: Bietet anwenderfreundliche Steuerungen, ohne dass die Tür geöffnet werden muss, mit einem optischen und akustischen Temperaturalarm
- Türen mit umkehrbaren Scharnieren: Entwickelt für den intensiven Gebrauch mit ergonomischen, leicht zu fassenden Griffen
- Leistungsstarkes Kühlsystem: Die hochwertigen Komponenten reduzieren den Energieverbrauch und dadurch die Betriebskosten
- Umweltfreundliches Kühlmittel: Minimaler Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential bei hervorragender Energieeffizienz
Spezifikation
133 l (netto) | |
1 | |
4 Verdampferplatten | |
Manuell | |
R 600a | |
Digital, Extern | |
Temperaturalarm, verstellbare Beine | |
T x B x H 61.5 x 60 x 83 | |
0.724 kWh/24 h | |
220 – 240 V |
HardLine, mit Slimline-Griff | |
Rechts, austauschbar | |
24 kg | |
Türschloss | |
Geformtes weißes Polystyrol | |
Elektronisch | |
T x B x H 44.3 x 47.4 x 67.6 | |
Kammern: 3 x 15 cm, 1 x 17 cm | |
0.6 A | |
50 Hz |