Learn More
Germaniumtetrachlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10052580
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10038-98-9
Summenformel Cl4GeH8
Molekulargewicht (g/mol) 222.49
MDL-Nummer MFCD00011029
InChI-Schlüssel VDHBHZZBEGQJRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium tetrachloride, germanium chloride, germane, tetrachloro, germanium iv chloride, germanium, tetrachloro, gecl4, germanium chloride gecl4, unii-ysv1r803c0, wln: .ge..g4, germanium chloride gecl4 8ci
PubChem CID 66226
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[GeH4]
Spezifikation
Siedepunkt 82.0°C to 84.0°C
Chemischer Name oder Material Germanium tetrachloride
Schmelzpunkt -49.5°C
Namenshinweis 99.99%
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel GeCl4
Merck Index 15, 4444
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ether, carbon disulfid and, other organic solvents, insoluble in concentrated hydrochloric acid
IUPAC-Name Tetrachlorgerman
Formelmasse 214.4
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.84
Dichte 1.8400g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Germanium tetrachloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.