Learn More
Germaniumstücke, 3–9 mm (0.1–0.4 in.), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11361248
Germaniumstücke, 3–9 mm (0.1–0.4 in.), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361248
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11361248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010191.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-56-4
Summenformel Ge
Molekulargewicht (g/mol) 72.63
MDL-Nummer MFCD00085310
InChI-Schlüssel GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Synonym element, germanio, germanium, metal powder, unii-00072j7xws, powder, germanium, chips trace metals basis, atom, copper metal, germanium, disks, 15mm, thickness 1.0mm, polycrystalline, germanium, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6326954
ChEBI CHEBI:30441
IUPAC-Name Germanium
SMILES [Ge]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Germanium pieces
Namenshinweis 3 to 9mm (0.1 to 0.4 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 g
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP18K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
ChargennummerX17J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
ChargennummerZ09H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
ChargennummerJ12R007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
ChargennummerG18N11 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010191.30,010191.18,010191.09
Name des Produkts
Germaniumstücke, 3–9 mm (0.1–0.4 in.), 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >