Learn More
Geranyllinalool, ca. 95 %, tech., Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Geranyl linalool |
Namenshinweis | tech., ca. 95% |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 0.8800g/mL |
Siedepunkt | 250.0°C |
Flammpunkt | 160°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 94% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.4860 to 1.4920 |