Learn More
Geranylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458697
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
It is used primarily as a component of perfumes for creams and soaps and as a flavoring ingredient. It is used particularly in rose, lavender and geranium formulations where a sweet fruity or citrus aroma is desired. It is found to have has anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-proliferative activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird hauptsächlich als Bestandteil von Parfümen für Cremes und Seifen und als Aromazutat verwendet. Wird insbesondere in Rosen-, Lavendel- und Geranienformulierungen verwendet, bei denen ein süßes fruchtiges Aroma oder ein Zitrusarararoma gewünscht wird. Es wurde festgestellt, dass es antioxidative, entzündungshemmende und anti-proliferative Aktivitäten hat.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und Hitze fernhalten. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-87-3
Summenformel C12H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.29
MDL-Nummer MFCD00015037
InChI-Schlüssel HIGQPQRQIQDZMP-DHZHZOJOSA-N
Synonym geranyl acetate, geraniol acetate, bay pine oyster oil, acetic acid, geraniol ester, trans-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, geranyl ethanoate, acetic acid, geranyl ester, unii-3w81yg7p9r, geranyl acetate, cis, 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate
PubChem CID 1549026
ChEBI CHEBI:5331
IUPAC-Name (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetate
SMILES CC(C)=CCC\C(C)=C\COC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Geranyl acetate
Dichte 0.91
Siedepunkt 137°C to 139°C (25 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.461
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 196.29
Reinheit (%) 98%