Learn More
Gentamicin-Sulfat, 600 I.U./mg, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435139
Click to view available options
Menge:
5 g
Bakterielles Antibiotikum, das die Proteinsynthese hemmt
Gentamycin Sulfate is a broad-spectrum, aminoglycoside antibiotic used for cell culture which inhibits protein synthesis in sensitive organisms. Reported to have activity against gram-negative bacteria, Pseudomonas aeruginosa, gram-positive Staphylococcus aureus and some mycoplasmas. Reported to have low toxicity to mammalian cells and viruses at certain concentrations, useful for long-term tissue culture studies with viruses. This compound is a mixture of Gentamycin c1, c1a and c2.
Research Use only: Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gentamycin-Sulfat ist ein breitgefächertes Aminoglykosid-Antibiotikum, das für die Zellkultur verwendet wird und die Proteinsynthese in empfindlichen Organismen hemmt. Berichtet, Aktivität gegen gramnegative Bakterien, Pseudomonas aeruginosa, grampositiven Staphylococcus aureus und einige Mykoplasmen zu haben. Es wurde berichtet, dass bei bestimmten Konzentrationen eine geringe Toxizität für Säugetierzellen und -viren vorliegt, was für Langzeitstudien mit Gewebekulturen mit Viren nützlich ist. Diese Verbindung ist eine Mischung aus Gentamycin c1, c1a und c2.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Bestehend aus Gentamycin c1, Gentamycin c1a und Gentamycin c2. Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-41-0
MDL-Nummer MFCD00270181
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gentamicin sulfate
Typ Gentamicin Sulfate
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Konzentration 600 IU/mg
Menge 5 g
Optische Drehung +117° (c=10 in Water)
Merck Index 14,4392
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gentamycin sulfate, 600 I.U./mg
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gentamicin, sulfate